Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse sous-marine HE 99X Max
Code produit 12004817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
HE 99X Max Basique
HE 99X Max Complet
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
12004817 HE 99X Max Complet 1 pièce
11519573 HE 99X Max Basique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12004817 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur HE99X151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.11€
    703.49€ / 1 pièces
    Économisez 99.62€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Includes
Chambre pour tampon avec électrodes et pieds de mise à niveau, couvercle de sécurité avec câbles, niveau à bulle. Le système complet (03-500-121) comprend également 15 x 20 cm de plateau de cylindre et un plateau de marche transparent aux rayons UV ; Prélèvement de 15 suits d’épaisseur de 1,5 mm ; Peignet réglable qui permet de contrôler la profondeur des puits d’échantillon
Offre un coulage de gel sans gâchis sans bande ni barrages
  • L’unité peut accueillir une grande variété de longueurs de gel pour une résolution maximale des fragments d’ADN
  • Les ponts d’agarose sont également logés, de sorte que les gels peuvent être utilisés de façon non sous-marine
  • La conception robuste offre fiabilité et sécurité
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Type Unité d’électrophorèse horizontale sur agarose
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Ensemble chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration de 15 x 20 cm, plateau de coulage 15 x 20 cm, joints en mousse, niveau à bulle, 1,5 mm d’épaisseur, peigne à 15 puits, fond de peigne
Modèle HE 99X Max Complet
Taille de l’échantillon 60
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Volume (impériale) du tampon 40,5 oz.
Volume (métrique) du tampon 1200 ml
Dimensions (L x l x H) 14,1 x 7,1 x 5,5 po (36 x 18,2 x 14 cm)
Longueur (impériale) 14,1 in
Longueur (impériale) du gel 5,9, 3,9 ou 7,8 po.
Longueur (métrique) 36 cm
Longueur (métrique) globale 15, 10 ou 20 cm
Largeur (impériale) 7,1 in
Largeur (impériale) du gel 5,9 in
Largeur (métrique) 18,2 cm
Largeur (métrique) du gel 15 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 14 cm
Tension 200 V
Puissance 20 w
Ampérage 100 mA