Learn More
Hoefer™ Mini systèmes d’électrophorèse verticale Mighty Small™ II
Code produit 11935358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,07 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel
Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,15 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel
Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur
Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre de 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur
Unité, accessoires de 0,75 mm
Unité, accessoires de 1 mm
Unité, accessoires de 1,5 mm
Hauteur (métrique):
16 cm
16 cm
18 cm
18 cm
Longueur (métrique) globale:
8 cm
8/10,5 cm
8/10,5 cm
8 cm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Hauteur (métrique) Longueur (métrique) globale Conditionnement
11935358 Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre de 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur 18 cm 8/10,5 cm 1 pièce
11925358 Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur 16 cm 8 cm 1 pièce
10137294 Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,07 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel 18 cm 8/10,5 cm 1 pièce
15182345 Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,15 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel 18 cm 8/10,5 cm 1 pièce
11519683 Unité, accessoires de 0,75 mm 16 cm 8 cm 1 pièce
13409436 Unité, accessoires de 1 mm 18 cm 8 cm 1 pièce
15192345 Unité, accessoires de 1,5 mm 18 cm 8 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11935358 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE260B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.82€
    721.53€ / 1 pièces
    Économisez 61.29€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-10-2026
Includes
Le système SE250 basique comprend : chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits, espaceur. Le système SE250 complet comprend aussi : Support de coulage pour deux gels, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm et deux paires d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm. Le système SE260 basique comprend les mêmes articles que le système SE250 basique, à l’exception des plaques en verre et en oxyde d’aluminium. Le système SE260 complet comprend en plus un support de coulage pour deux gels, dix plaques en verre 10,5 x 10 cm, cinq plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10,5 x 10 cm et deux peignes à 10 puits et deux paires d’espaceurs (d’épaisseur soit 0,75 mm, soit 1,5 mm ; voir tableau de commande).
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
  • Utilisez deux gels à la fois
  • Obtenez des séparations haute résolution en seulement 45 minutes sans bande “souriant”
  • Utilisez des plaques en oxyde d’aluminium (fournies avec les modèles spécifiés) pour un refroidissement efficace
  • Volume du tampon : 300 mL
Applications :
Idéales pour l’électrophorèse uniforme et à gradient sur acrylamide, sur agarose, IEF, sur agarose en champ inversé et 2-D
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Mighty Small
Type Mini système d’électrophorèse vertical
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre de 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Température (métrique) de stockage 15°C à 30°C
Volume (impériale) du tampon 10,14 oz.
Volume (métrique) du tampon 300 ml
Longueur (impériale) du gel 3,14/4,13 po.
Longueur (métrique) globale 8/10,5 cm
Largeur (impériale) 6,49 in
Largeur (impériale) du gel 3,93 in
Largeur (métrique) 16,5 cm
Largeur (métrique) du gel 10 cm
Hauteur (impériale) 7,08 in
Hauteur (métrique) 18 cm
Profondeur (impériale) 6,29 in
Profondeur (métrique) 16 cm
Tension 500 V
Puissance 12 w
Ampérage 500 mA