Learn More
Hoefer™ Systèmes de transfert d’électrophorèse standard et mini
Code produit 11935388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Mini unité verticale Mighty Small™ II Deluxe, unité de transfert semi-sec avec alimentation intégrée
Mini-unité de transfert avec réservoir de transfert
Unité verticale double refrigération Deluxe, cuve de transfert standard avec chambre réfrigérée, alimentation
Unité verticale double réfrigération Deluxe, grande unité de transfert semi-sèche avec alimentation intégrée
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11935388 Mini-unité de transfert avec réservoir de transfert 1 pièce
11955388 Unité verticale double refrigération Deluxe, cuve de transfert standard avec chambre réfrigérée, alimentation 1 pièce
11965388 Unité verticale double réfrigération Deluxe, grande unité de transfert semi-sèche avec alimentation intégrée 1 pièce
11945388 Mini unité verticale Mighty Small™ II Deluxe, unité de transfert semi-sec avec alimentation intégrée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11935388 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur 326223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00€
    2060.37€ / 1 pièces
    Économisez 419.63€
    16% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Les ensembles d’équipements économiques fournissent des solutions d’électrophorèse éprouvées pour le transfert Western
  • Livré avec une alimentation PS300B 300 V, 500 mA, 90 W pour toutes les unités
  • Gagnez du temps et de l’argent grâce à un emballage combiné
Spécification
Contenu et stockage Mighty Small™ II mini unité verticale de luxe, Mighty Small™ mini réservoir de transfert, alimentation électrique
Type Mini système de transfert pour électrophorèse
Comprend Mini-unité de transfert avec réservoir de transfert
Tension 300 V
Puissance 90 w
Ampérage 500 mA