Learn More
Hoefer™ Mini unité d’électrophorèse verticale MiniVE
Code produit. 11579693
Click to view available options
Tension:
500 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11579693
Marque: Hoefer™ SE30010A1.0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Cuve avec couvercle, trois plaques de verre rectangulaires de 10 x 10,5 cm, trois plaques en verre entaillées de 10 x 10,5 cm, deux modules de gel, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 1 mm, deux kits d’espaceurs d’épaisseur 1 mm
Accepte des gels jusqu’à 10 x 10,5 cm, ce qui augmente la longueur de séparation de plus de 20 % par rapport aux gels classiques de 10 x 8 cm
  • Le module de gel est simultanément un support de coulage et une chambre pour tampon supérieure
  • Le système de refroidissement assure l’uniformité de la température requise pour les couloirs rectilignes et les bandes plates
  • Le module de transfert en option (réf. fabricant N° SE302) permet aux gels d’être coulés, migrés et transférés dans un seul instrument
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre de tampon inférieure (réservoir), modules de gel avec joints-2 assemblages, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plaques en verre rectangulaires, plaques en verre entaillées, peignes, espaceurs en forme de T,calque avec positionnement des puits, outil de séparation de plaque de cale Wonder Wedge, joint de gel
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Température (métrique) de stockage 15°C à 30°C
Épaisseur (impériale) de l’entretoise 0,03 in
Épaisseur (métrique) de l’entretoise 0,1 cm
Volume (impériale) du tampon 47,33 oz.
Volume (métrique) du tampon 1400 ml
Largeur (impériale) 7,55 in
Largeur (impériale) du gel 3,93 in
Largeur (métrique) 19,2 cm
Largeur (métrique) du gel 10 cm
Hauteur (impériale) 6,77 in
Hauteur (impériale) du gel 3,14/4,1 po.
Hauteur (métrique) 17,2 cm
Profondeur (impériale) 7,4 in
Profondeur (métrique) 18,8 cm
Tension 500 V
Puissance 25 w