Learn More
Hoefer™ Fil Platinum
Code produit 15598981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
36 in
72 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15598981 72 in 1 pièce
15588981 36 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15598981 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE600472
Expédition estimée: 01-12-2026
Fil de platine de rechange, diamètre 0,01 po
Le fil de platine est relativement fragile. La manipulation et l’installation de fils de platine sont des tâches qui requièrent un professionnel.
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0,01 in
Diamètre (métrique) externe 0,25mm
Longueur (impériale) 72 in
Matériau Platinum
Type de produit Fil Platinum