Learn More
Hoefer™ Adaptateur pour alimentation
Code produit 11948168
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Prises de sortie de 4 mm de style plus ancien pour accepter les câbles de sécurité de 4 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
11948168 Prises de sortie de 4 mm de style plus ancien pour accepter les câbles de sécurité de 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11948168 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur PSA410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    32.08€ / 1 pièces
    Économisez 6.12€
    16% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Includes
Comprend un adaptateur rouge, un adaptateur noir et une clé hexagonale de 1,5 mm
Adapte les prises de sortie de 4 mm de style plus ancien pour accepter les câbles de sécurité de 4 mm
Cet adaptateur n’interfère pas avec l’utilisation d’autres câbles de 4 mm.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Prises de sortie de 4 mm de style plus ancien pour accepter les câbles de sécurité de 4 mm
Type Adaptateur pour alimentation
Comprend 2 adaptateurs : une clé hexagonale rouge, une noire et une de 1,5 mm