Learn More
Hoefer™ Blocs d’alimentation PS300-B et PS200-HC
Code produit 11791799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
10 à 300 V
5 à 200 V
Ampérage:
2000 mA
500 mA
Alimentation électrique:
10 à 300 V, 50/60 Hz
5 à 200 V, 50/60 Hz
Puissance:
90 w
200 w
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Ampérage Alimentation électrique Puissance Conditionnement
11791799 5 à 200 V 2000 mA 5 à 200 V, 50/60 Hz 200 w -
11965358 10 à 300 V 500 mA 10 à 300 V, 50/60 Hz 90 w 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11791799 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur PS200HC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    723.71€ / 1 pièces
    Économisez 186.29€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grande poignée pour un transport facile
Caractéristiques principales
  • Modes de tension constante et de courant constant
  • Détection de panne de courant
  • Fonctionnement continu ou minuterie de 999 minutes. Aucun adaptateur requis lorsqu'il est utilisé avec Hoefer —L'équipement recommandé comprend généralement des fiches de 4 mm avec gaines isolantes fixes. Hoefer équipement
Caractéristiques supplémentaires
  • Grand affichage LED facile à lire Faible encombrement
  • Conception ergonomique
  • Poids net : 5,25 lb. (2,4 kg)
  • N° de fabricant Le PS300B-NA est conçu pour la plupart des techniques d'électrophorèse, notamment les gels sous-marins, les mini-gels verticaux et les transferts semi-secs.
  • N° de fabricant Le PS200HC-NA est conçu pour toutes les applications de transfert par électrophorèse sur membrane.
Certifications
EN/UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Spécification
Certifications/Conformité EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
À utiliser avec (application) Électrophorèse et application de transfert
Minuteur 0 à 999 min.
Type Générateur électrique à courant élevé
Affichage LED
Plage d’humidité 80 %
Nbre de prises Jack 4
Dimensions (L x l x H) 11 x 4,9 x 13,1 po. (28 x 12,5 x 33,5 cm)
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 4,9 in
Largeur (métrique) 12,5 cm
Hauteur (impériale) 13,1 in
Hauteur (métrique) 33,5 cm
Poids (impériale) 5,29 lb
Poids (métrique) 2,4 kg
Alimentation électrique 5 à 200 V, 50/60 Hz
Tension 5 à 200 V
Puissance 200 w
Ampérage 2000 mA
Fréquence 50/60 Hz