Learn More
Hoefer™ Pièces de rechange pour l’unité d’électrophorèse HE 33 : Chambre pour tampon
Description
- Assemblage de chambre pour tampon
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Mini unité sous-marine HE33 |
| Type | Chambre pour tampon |
| Comprend | Chambre tampon (base) avec pieds, fils d’électrodes platine et fiche banane |