Learn More
Hoefer™ Systèmes d’électrophorèse verticale série SE 600 : Système de base SE 600
Code produit 12084657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
1000 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12084657 1000 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12084657 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE660
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
L’échangeur de chaleur intégré maintient une température comprise entre 1° et 45°C (33,8° et 113°F) pour des cycles plus rapides avec des résultats de qualité supérieure
  • Faire fonctionner simultanément un gel ou deux gels, quatre avec des plaques de séparation en option
  • Produire des couloirs rectiligne et des bandes nettes et bien définies— sans “smiling”
  • Fournir deux mécanismes pour dissiper la chaleur
  • Les sandwichs de gel sont complètement immergés dans le tampon inférieur afin que la chaleur soit transférée uniformément des deux côtés du gel
  • Un échangeur de chaleur suspendu verticalement dans la chambre inférieure refroidit ou chauffe le tampon de manière uniforme
  • Le SE660 est plus grand pour accueillir les gels jusqu’à 24 cm de longueur
Convient à la dénaturation et à l’électrophorèse sur gel d’agarose en polyacrylamide natif, 2-D, focalisation isoélectrique
Certifications
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, Certification CE, EN61010-1
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre à tampon inférieure, chambre à tampon supérieure, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, échangeur de chaleur, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joints à fentes pour chambre à tampon supérieure, double support de coulage de g
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Température (métrique) de stockage 15°C à 30°C
Volume (impériale) du tampon 223,17 oz.
Volume (métrique) du tampon 6600 ml
Largeur (impériale) 12,59 in
Largeur (impériale) du gel 7,08 in
Largeur (métrique) 32 cm
Largeur (métrique) du gel 18 cm
Hauteur (impériale) 14,56 in
Hauteur (impériale) du gel 9,44 6,29 3,14 po.
Hauteur (métrique) 37 cm
Tension 1000 V
Puissance 50 w
Ampérage 500 mA