Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse verticale double réfrigération SE600X Chroma Deluxe
Description
Includes
Chambre pour tampon inférieure (cuve), couvercle de sécurité avec câbles, chambre pour tampon supérieure avec cathode, échangeur de chaleur avec anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 16 cm), quatre ensembles de pinces de 16 cm, 6 cames, support de coulage deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques, joint pour gel.
- Les contours arrondis permettent de manipuler, soulever, introduire les échantillons et démonter facilement
- Produit des couloirs de migration d’échantillon rectilignes et des bandes nettes et bien définies
- Permet de traiter jusqu'à quatre gels (maximum 112 échantillons) simultanément dans des conditions identiques (avec le kit Club Sandwich en accessoire).
- Accepte les gels de 8 cm ou 16 cm de long
- Compatible avec les gels de polyacrylamide dénaturants et natifs, et la seconde dimension de l'électrophorèse bidimensionnelle.
- Une grande variété d’accessoires vous permet d’adapter les configurations de gel à vos besoins
- Gélifie les gels à des températures de 1 à 45 °C
- Température de stockage : +15 °C à +30 °C
- Livré sans peignes ni entretoises ; commandez deux peignes SE511 et deux jeux d’entretoises de 16 cm de long.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 61010-1, UL 61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
| Comprend | Chambre à tampon inférieure, chambre à tampon supérieure, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, échangeur de chaleur, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joints à fentes pour chambre à tampon supérieure, double support de coulage de g |
| Température (impériale) maximale | 113°F |
| Température (métrique) maximale | 45°C |
| Température (métrique) de stockage | 15°C à 30°C |
| Largeur (impériale) | 12,59 in |
| Largeur (impériale) du gel | 7,08 in |
| Largeur (métrique) | 32 cm |
| Largeur (métrique) du gel | 18 cm |
| Afficher plus |