Learn More
Hoefer™ Plateau de migration sous-marin SUB13 Midi
Code produit 12625756
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Unité d’électrophorèse sur gel SUB13 Midi Submarine
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12625756 Unité d’électrophorèse sur gel SUB13 Midi Submarine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12625756 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SUB13UT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    131.59€ / 1 pièces
    Économisez 9.41€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Accessoires pour SUB13 Midi sous-marine
  • 12,8 x 15 cm
  • Joint en silicone
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d’électrophorèse sur gel SUB13 Midi Submarine
Type Plateau de migration
Comprend Joint en silicone
Dimensions (L x l) 5,9 x 5 po (15 x 12,8 cm)
Longueur (impériale) 5,9 in
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (impériale) 5 po
Largeur (métrique) 12,8 cm