Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Couvercles de sécurité
Code produit 12029857
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cuve de transfert TE42, TE62
Unité de transfert à mini cuve TE22
Comprend:
Câble
Câbles haute tension rouges et noirs
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend Conditionnement
12029857 Cuve de transfert TE42, TE62 Câble 1 pièce
12004667 Unité de transfert à mini cuve TE22 Câbles haute tension rouges et noirs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12029857 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur TE49
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.94€
    292.22€ / 1 pièces
    Économisez 7.72€
    2% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
À utiliser avec la cuve de transfert Mighty Small TE22
  • Avec câbles haute tension
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve de transfert TE42, TE62
Type Couvercle de sécurité
Comprend Câble