Learn More
Hoefer™ Unité de blotting à mini-réservoir TE22
Code produit 10380895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cuve de transfert Mighty Small™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10380895 Cuve de transfert Mighty Small™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10380895 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur TE22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1408.63€
    1235.61€ / 1 pièces
    Économisez 173.02€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Chambre de tampon, couvercle avec électrodes, deux plaques d’électrodes, quatre cassettes de gel, huit éponges en mousse épaisses de 0,13 in, quatre éponges en mousse épaisses de 0,25 in, 25 coupes de papier buvard.
L’unité sûre et économique nécessite un courant minimal et seulement environ 1 l de tampon
  • L’échangeur de chaleur intégré à l’oxyde d’aluminium permet des transferts efficaces en moins d’une heure
  • L’électrode en platine garantit un champ électrique uniforme pour des transferts complets et uniformes
  • Les cassettes à charnière à code couleur permettent un chargement simple et une orientation facile des sandwichs de gel
  • Le canal serpentin recouvert d'alumine dans la base assure un excellent contrôle de la température, avec une élévation de température °n'excédant pas 5 °C en fonctionnement normal.
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
L’appareil peut contenir Jusqu’à 4 gels de 9 x 10 cm
Type Cuve de transfert Mighty Small™
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre de tampon inférieure avec échangeur de chaleur en oxyde d’aluminium, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, deux panneaux d’électrodes, quatre cassettes de gel, huit éponges en mousse de 0,13 po. d’épaisseur, quatre éponges en mousse de 0,25 po. d’épaisseur, 25 feuilles de papier transfert, crochet de cassette
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Volume (impériale) du tampon ≈33,81 oz.
Volume (métrique) du tampon ≈1000 ml
Dimensions (L x l x H) 6,49 x 5,51 x 9,44 po. (16,5 x 14 x 24 cm)
Longueur (impériale) 6,49 in
Longueur (métrique) 16,5 cm
Largeur (impériale) 5,51 in
Largeur (métrique) 14 cm
Hauteur (impériale) 9,44 in
Hauteur (métrique) 24 cm
Tension 100 V
Puissance 200 w
Ampérage 500 mA