Learn More
Hoefer™ Unités de transfert TE42 et TE62
Code produit 12084647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Unité de buvardage
Comprend:
2 cassettes de gel, 6 éponges au total
4 cassettes de gel, 12 éponges au total
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
12084647 Unité de buvardage 2 cassettes de gel, 6 éponges au total 1 pièce
11574444 Unité de buvardage 4 cassettes de gel, 12 éponges au total 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12084647 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur TE42
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-02-2027
Effectuer des transferts de protéines de haute intensité en une heure
  • Plus de 1,5 m de fil de platine par électrode assure une intensité de champ uniforme pour des transferts efficaces
  • Les cassettes à charnière à code couleur permettent un chargement simple et une orientation facile des sandwichs de gel
  • Volumes de tampon de 4 à 5 L requis, selon le nombre de cassettes traitées
  • Le modèle TE62 propose un échangeur de chaleur intégré dans la base de l’unité
  • Le modèle TE42 peut être utilisé avec un échangeur de chaleur optionnel (réf. TE47).
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Contenu et stockage Chambre inférieure, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, 2 panneaux d'électrodes, 2 cassettes de gel, quatre éponges en mousse de 3,3 mm d'épaisseur, deux éponges en mousse de 6,4 mm d'épaisseur, 25 feuilles de papier buvard, crochet pour cassette
L’appareil peut contenir Jusqu’à 2 gels de 15 x 21cm (avec refroidissement), jusqu’à 4 gels de 15 x 21 cm (sans refroidissement)
Type Unité de buvardage
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend 2 cassettes de gel, 6 éponges au total
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Volume (impériale) du tampon 135,25 à 169,07 oz
Volume (métrique) du tampon 4000 à 5000 ml
Dimensions (L x l x H) 12 x 11,02 x 5,11 po. (30,5 x 28 x 13 cm)
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 11,02 in
Largeur (métrique) 28 cm
Hauteur (impériale) 5,11 in
Hauteur (métrique) 13 cm
Tension 100 V
Puissance 200 w
Ampérage 2 A