Learn More
Sécheur de gel sous vide Hoefer™
Code produit 12855876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension
12855876 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12855876 Fournisseur Hoefer Code fournisseur GD2002
Expédition estimée: 03-12-2026
L’utilisateur peut définir des minuteurs indépendants pour la chaleur et le vide
L’utilisateur peut définir des minuteurs indépendants pour la chaleur et le vide. Le thermostat est réglable de 40 °C à 80 °C. ±2 °C - températures qui vaporisent l'eau mais ne brûlent pas les gels
  • Séchage des gels d'acrylamide et d'agarose jusqu'à 330 mm x 440 mm en seulement 30 minutes.
  • Le plateau en aluminium épais assure une répartition uniforme de la chaleur et du vide sous le gel.
  • Un couvercle en silicone transparent permet à l’utilisateur de visualiser le gel pendant le séchage
  • La pompe à membrane silencieuse sans huile maintient le vide faible nécessaire au séchage rapide du gel. Ne nécessite pas d’huile et pas de piège
Séchez rapidement, uniformément et en toute sécurité les gels à l’aide d’une méthode par vide à chaleur sèche.
Spécification
Type Sécheur de gel à vide
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz