Learn More
HOKU-81, MedChemExpress
Code produit 16443756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16443756 25 mg
16420538 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16443756 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50291
MedChemExpress HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
Spécification
Nom chimique ou matériau HOKU-81
CAS 58020-43-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H18ClNO2
Quantité 25 mg
Synonyme 4-Hydroxytulobuterol
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (205.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C(O)CNC(C)(C)C)C=CC(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 243.73
Poids de la formule 243.73
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation