Learn More
Klever Support pour tous les cutters Klever
Code produit 17738997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17738997 Noir 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17738997 Fournisseur Klever Code fournisseur KCJHOL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.04€
    127.69€ / 10 pièces
    Économisez 20.35€
    13% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
L’étui Klever stocke en toute sécurité les cutters, les têtes de rechange et la bande Velcro commodément sur votre ceinture.
  • Il stocke le cutter sur la ceinture.
  • Il dispose également d’une poche de stockage pour les lames Xchange de rechange.
  • Fabrication durable pour des années d’utilisation fiable.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Gamme de cutters Klever
Longueur (impériale) 6,88 in
Longueur (métrique) 17,5 cm
Couleur Noir
Type de produit Klever Étui