Learn More
OHAUS™ Pince de support
Code produit 15702249 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium
Nickelé
Modèle:
Clip pour étagère
Jumbo
Normal
Pince ultra
Pivotant
Toutes les positions
Universel
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Modèle unitSize
15702249 Aluminium Jumbo 1 pièce
15712249 Nickelé Normal 1 pièce
15712409 Acier inoxydable Jumbo 1 pièce
15722279 Acier inoxydable Pivotant 1 pièce
15722299 Nickelé Toutes les positions 1 pièce
15732269 Acier inoxydable Normal 1 pièce
15752359 Aluminium Clip pour étagère 1 pièce
15772259 Nickelé Pivotant 1 pièce
15772459 Aluminium Pince ultra 1 pièce
15792239 Aluminium Normal 1 pièce
15792309 Aluminium Universel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15702249 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30392196
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince de support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
  • L’acier inox est autoclavable et résistant à la corrosion
  • L’aluminium est léger mais fort
  • La fonte avec finition en émail noir est résistante aux produits chimiques
  • Disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux besoins de votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle Jumbo
Types de connecteurs Angle de connexion fixe à 90°
Type Portoir
Matériau Aluminium
Description Pince, support, Jumbo, CLC-JUMBOA
Longueur (impériale) 2,25 po
Longueur (métrique) 57,20 mm
Dimensions Jumbo
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 21 mm