Description
- L’acier inox est autoclavable et résistant à la corrosion
- L’aluminium est léger mais fort
- La fonte avec finition en émail noir est résistante aux produits chimiques
- Disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux besoins de votre laboratoire
Spécification
Spécification
| Modèle | Normal |
| Types de connecteurs | Angle de connexion fixe à 90° |
| Type | Portoir |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Pince, support, standard, CLC-REGLRS |
| Longueur (impériale) | 1,90 po |
| Longueur (métrique) | 48,30 mm |
| Dimensions | Régulier |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 18 mm |