Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ Bac de distribution pour support Thermo Scientific Shandon
Code produit 12658136 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
\
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12658136 \
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12658136 Fournisseur Thermo Scientific™ Shandon™ Code fournisseur A78210002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Inclus avec l’unité : CD-ROM avec copie de démonstration sans licence du logiciel Thermo Scientific Shandon MicroWriter™ ; bacs à distributeur – six inclus ; pack d’échantillons pour tube à cassette pré-rempli ; câble RS232 spécifique au MicroWriter™ ; cordon d’alimentation ; Manuel d’utilisation.
Utilise du ruban adhésif et un stylet chauffé pour imprimer des caractères qui maintiennent la lisibilité, même grâce aux solutions de traitement
  • Prévu pour absorber le flux de travail d’un laboratoire à haut rendement, marque environ 20 000 caractères par ruban d’impression
  • L’impression peut être inversée pour permettre la lecture dans les deux sens
  • La couleur et le style de la cassette se changent aisément grâce au processus de distribution et de marquage entièrement automatique
  • Les trémies faciles à changer permettent un nombre illimité de couleurs et de cassettes
  • Impressions, lettres, chiffres, chiffres romains et caractères spéciaux sur les cassettes en quatre tailles de caractères
  • Possibilité d’impression de codes-barres sur les cassettes
  • Imprime sur toutes les cassettes à face plane à 45°
  • Le choix de systèmes de récupération permet d’intégrer directement l’organisation des cassettes, quel que soit l’environnement du laboratoire
Système de marquage de cassettes de type carrousel qui marque en permanence les cassettes de tissus avec un type noir facile à lire.