Learn More
BRAND™ Porte-entonnoir de séparation
Code produit 10353561 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10353561 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10353561 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 140300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.85€
    11.45€ / 1 pièces
    Économisez 1.40€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Montage facile sur les tiges de support à l’aide d’un écrou de blocage
  • Polypropylène
  • Pour des tiges de 8 à 14 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Entonnoirs avec dia. ext. supérieur de 50 à 120 mm et tiges de 8 à 14 mm de diamètre
Quantité 1