Learn More
DWK Life Sciences Dispositif de retenue pour récipients de réaction, en acier au chrome-nickel
Code produit 10675401 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
DN 100
DN 150
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10675401 DN 150 1 pièce
10665401 DN 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10675401 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 290735701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.78€
    996.18€ / 1 pièces
    Économisez 340.60€
    25% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Le dispositif de retenue est fixé à une articulation de trépied et sert à suspendre et maintenir les récipients de réaction dans la hotte d’aspiration.
Les récipients de réaction peuvent être utilisés et trempés de diverses façons. Pour empêcher l’appareil de réaction de se déplacer pendant l’essai, le récipient de réaction doit idéalement être suspendu depuis une articulation de trépied au moyen d’un dispositif de retenue. Les milieux de refroidissement et de chauffage peuvent ainsi être alimentés de manière flexible par le dessous vers le récipient de réaction et retirés à nouveau.
  • Pour la suspension fixe du couvercle et du récipient de réaction sur une tige de trépied
Spécification
Description DN 150
Matériau Acier nickel-chrome
À utiliser avec (application) Support pour couvercles et récipients de réaction ; montage
Nb par paquet 1/boîte
Autoclavable Non autoclavable