Learn More
Cole-Parmer™ Lampe à cathode creuse, calcium, 37 mm
Code produit 13033540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lampe à cathode creuse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
13033540 Lampe à cathode creuse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13033540 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1194963
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Obtenez des résultats fiables en absorption atomique grâce à des lampes haute performance pour vos spectromètres.
Les lampes à cathode creuse à élément unique au calcium (Ca) atteignent rapidement leurs performances d'équilibre, offrent une intensité lumineuse constante à long terme et un faible bruit avec un bon étalonnage. Chaque lampe contient un volume important de gaz inerte afin d'augmenter sa durée de vie à 5000 mA heures.
  • Effectuer des temps de démarrage plus rapides
  • Réduisez vos coûts d'exploitation grâce à une durée de vie plus longue des ampères-heures.
  • Intensité lumineuse continue pendant de longues périodes
  • Compatible avec : Non codé
Spécification
Matériau Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium
Modèle 11949-63
Type de produit Lampe à cathode creuse