Learn More
Thermo Scientific™ Lampes à cathode creuse pour les spectromètres d’absorption atomique iCE™ 3000
Code produit 17894092 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Lampes à cathode creuse, avec données codées
Lampe:
Avec données codées, arsenic
Avec données codées, cadmium
Avec données codées, chrome
Avec données codées, cobalt
Avec données codées, fer
Avec données codées, manganèse
Avec données codées, plomb
Avec données codées, tellure
Avec données codées, zinc
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Lampe Conditionnement
17894092 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, tellure 1 pièce
17320410 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, chrome -
17284976 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, chrome 1 pièce
17340410 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, fer 1 pièce
17330410 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, manganèse 1 pièce
17350410 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, cobalt 1 pièce
17370410 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, zinc -
17294976 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, arsenic 1 pièce
17204986 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, cadmium 1 pièce
17194981 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, plomb -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17894092 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 942339030521
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour obtenir une flexibilité maximale avec votre spectromètre d’absorption atomique Thermo Scientific™ iCE™ 3000, nous proposons une large gamme de lampes à cathode creuse, pré-codées et non codées.
Pour obtenir une flexibilité maximale avec votre spectromètre d’absorption atomique Thermo Scientific™ iCE™ 3000, une large gamme de lampes à cathode creuse Thermo Scientific, pré-codées et non codées, sont disponibles pour gérer les éléments choisis pour l’analyse. Que vous ayez besoin d’une lampe à cathode dédiée à un seul élément ou à plusieurs éléments, vous trouverez celle qui correspond à vos besoins, codée ou non.
Pour obtenir une flexibilité maximale avec votre spectromètre d’absorption atomique Thermo Scientific™ iCE™ 3000, une large gamme de lampes à cathode creuse Thermo Scientific, pré-codées et non codées, sont disponibles pour gérer les éléments choisis pour l’analyse. Que vous ayez besoin d’une lampe à cathode dédiée à un seul élément ou à plusieurs éléments, vous trouverez celle qui correspond à vos besoins, codée ou non.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres d’absorption atomique série iCE 3000
Type Lampes à cathode creuse, avec données codées
Lampe Avec données codées, tellure