Learn More
Thermo Scientific™ Hollow Cathode Multi-Element Lamps - Data Coded
Código de producto. 17811952 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Type:
Lampes à cathode creuse, avec données codées
Lampe:
Avec données codées, Au/Ni
Avec données codées, Ca/Ba
Avec données codées, Co/Ni
Avec données codées, Cr/Mn
Codage de données Al/Mg
Tamaño de la unidad:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Type Lampe Tamaño de la unidad
17811952 Lampes à cathode creuse, avec données codées Codage de données Al/Mg 1 pièce
17104991 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, Cr/Mn 1 pièce
17114991 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, Co/Ni -
17124991 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, Au/Ni -
17134991 Lampes à cathode creuse, avec données codées Avec données codées, Ca/Ba -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17811952 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 942339331051
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For maximum flexibility from your Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Series AAS system, we offer a huge range of pre-coded and un-coded Hollow Cathode Lamps.
For maximum flexibility from your Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Series Atomic Absorption spectrometer, a huge range of pre-coded and un-coded Thermo Scientific are available, to handle your chosen elements for analysis. Whether you require a single dedicated element or a multi-element cathode lamp, there is a one to match your needs, whether coded or un-coded.
Pour obtenir une flexibilité maximale avec votre spectromètre d’absorption atomique Thermo Scientific™ iCE™ 3000, une large gamme de lampes à cathode creuse Thermo Scientific, pré-codées et non codées, sont disponibles pour gérer les éléments choisis pour l’analyse. Que vous ayez besoin d’une lampe à cathode dédiée à un seul élément ou à plusieurs éléments, vous trouverez celle qui correspond à vos besoins, codée ou non.
Especificaciones
À utiliser avec (équipement) Spectromètres d’absorption atomique série iCE 3000
Type Lampes à cathode creuse, avec données codées
Lampe Codage de données Al/Mg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.