Learn More
Techne™ Couvercles de bain à billes en polypropylène creux
Code produit 11839110 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11839110 Bains 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11839110 Fournisseur Techne™ Code fournisseur 0682125
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les billes en polypropylène forment un couvercle serré sur les liquides pour éviter tout changement de température et réduire l’évaporation.À utiliser à la place d’un couvercle de bain avec n’importe lequel des bains énumérés dans la section.
  • Billes en polypropylène
  • Évitent les changements de température et réduisent l’évaporation
  • À utiliser à la place du couvercle de bain traditionnel
Spécification
Description Couvercles de bain à billes en PP
À utiliser avec (équipement) Bains
Gamme de températures 0°C à 110°C
Matériau PP creux
Diamètre (métrique) min. de l’ouverture 20 mm