Learn More
Feuille de métal en holmium, 0,3 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315759 50 x 50 mm 1 pièce
11301278 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010210.FI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-60-0
Formule moléculaire Ho
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD00011049
Clé InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CID PubChem 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nom IUPAC holmium
SMILES [Ho]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium foil
Note relative au nom 0.3mm (0.01 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈1.65g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%