Learn More
Thermo Scientific™ Solution étalon de vérification d’oxyde d’holmium
Code produit 11823654 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Oxyde d’holmium dans une solution d’acide perchlorique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11823654 Oxyde d’holmium dans une solution d’acide perchlorique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Cet étalon est qualifié pour une utilisation sur des instruments ayant une bande passante spectrale < 3 nm.
Code produit 11823654 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 222226400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1235.67€ / 1 pièces
    Économisez 104.33€
    7% de réduction
Cet étalon est qualifié pour une utilisation sur des instruments ayant une bande passante spectrale < 3 nm.
La solution étalon d’oxyde d’holmium Thermo Scientific™ traçable NIST™ vérifie la précision des longueurs d’onde des spectrophotomètres UV-Visible.
La solution étalon d’oxyde d’holmium Thermo Scientific traçable NIST™ vérifie la précision des longueurs d’onde des spectrophotomètres UV-Visible.
L’oxyde d’holmium dans une solution d’acide perchlorique est l’un des étalons préférés pour la vérification de la précision des longueurs d’onde d’un spectrophotomètre conformément aux directives des pharmacopées internationales.
  • Scellé dans une cuve en quartz, ce qui permet son utilisation dans la gamme du rayonnement UV profond
  • Présente des pics nets et stables dans la gamme allant de 219 à 650 nm, facilement mis en corrélation avec les longueurs d’onde des maxima des pics
  • Les relevés observés pour chaque pic sont comparés aux valeurs escomptées sur le certificat fourni avec l’étalon
  • Les relevés situés en dehors de la gamme escomptée peuvent indiquer une erreur de performance de l’instrument
Cet étalon est qualifié pour une utilisation sur des instruments ayant une bande passante spectrale < 3 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Traçable NIST/NPL
Description Étalon de longueur d’onde ; étalon de vérification
Type Oxyde d’holmium dans une solution d’acide perchlorique