Learn More
Morceaux d'holmium, dendritiques distillés, 99,9 % (REO)
Code produit 11394258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394258 10 g 10g
11374258 2 g 2g
11384258 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041515.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7440-60-0 | Ho | 164,93 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-60-0
Formule moléculaire Ho
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD00011049
Clé InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CID PubChem 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nom IUPAC holmium
SMILES [Ho]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium pieces
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Distilled dendritic
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%
RUO– À des fins de recherche uniquement