Learn More
Poudre d’holmium, maille -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452567 5 g 5g
15462567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045919.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-60-0
Formule moléculaire Ho
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD00011049
Clé InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CID PubChem 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nom IUPAC holmium
SMILES [Ho]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium powder
Couleur Argent
Quantité 5 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%