Learn More
Holomycine, TRC
Code produit 30400959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400959 2.5 mg
30397426 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30400959 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH4584902.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-04-0
Formule moléculaire C7 H6 N2 O2 S2
Poids moléculaire (g/mol) 214.26
Synonyme N-(4,5-Dihydro-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamide, 6-Acetamido-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one, 6-(Acetylamino)-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one
Nom IUPAC N-(5-oxo-4H-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=C2SSC=C2NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Holomycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O2S2/c1-3(10)8-5-6-4(2-12-13-6)9-7(5)11/h2H,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
Poids de la formule 213.9871
Pourcentage de pureté >95%