Learn More
Schuett Biotec™ Homgen™ Homogénéisateur semi-automatique
Code produit 10190771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10190771 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10190771 Fournisseur Schuett Biotec™ Code fournisseur 3201011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7850.12€
    6397.36€ / 1 pièces
    Économisez 1452.76€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Tension 230 V
Comprend Récipient de refroidissement, mandrin à serrage rapide universel et adaptateur de serrage universel