Learn More
Homo-PROTAC cereblon degrader 1, MedChemExpress
Code produit 16467217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467217 5 mg
16444498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16467217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111594
MedChemExpress Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Specifications
Nom chimique ou matériau Homo-PROTAC cereblon degrader 1
CAS 2244520-98-5
Couleur Green
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H32N6O10
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (302.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2CCC(NC2=O)=O)C3=CC=CC(NCCOCCOCCNC4=C5C(C(N(C6CCC(NC6=O)=O)C5=O)=O)=CC=C4)=C3C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 660.63
Poids de la formule 660.63
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death