Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeur de laboratoire Homogenizer
Code produit 15711947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
50 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Conditionnement
15711947 50 à 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15711947 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DB5000A
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez une homogénéisation puissante et silencieuse lors de votre préparation d’échantillons grâce au malaxeur de laboratoire Thermo Scientific™ Homogenizer.
Obtenez une homogénéisation puissante et fiable lors de votre préparation d’échantillons grâce au malaxeur de laboratoire Thermo Scientific™ Homogenizer. Ce malaxeur assure un mélange aussi efficace que silencieux des échantillons préparés à partir des milieux d’enrichissement Thermo Scientific™ Dry-Bags™ ou autres formats.
Productivité maximale garantie ! Si vous l’associez à la pompe péristaltique Thermo Scientific et au diluteur gravimétrique automatisé Thermo Scientific™ Diluflux™, le malaxeur de laboratoire Homogenizer offre une solution de préparation et d’enrichissement des échantillons automatisée et très flexible.
  • Polyvalence tout en puissance : avec une puissance de mélange et une durée d’exécution réglables, le malaxeur permet aux utilisateurs de traiter n’importe quel tel type d’échantillon
  • Efficacité sans bruit : homogénéisation d’échantillons de 50 ml à 400 ml de manière efficace et sans bruit
  • Entretien sans effort : le bâti en acier inoxydable et les pales Click & Clean™ brevetées du malaxeur assurent un nettoyage facile
  • Configuration simple : peu encombrant et présentant un dispositif facilitant l’insertion des poches, le malaxeur de laboratoire Homogenizer constitue l’allié idéal de tout laboratoire, quel que soit le format de milieu utilisé.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 100/240 V
Plage de volume (métrique) 50 à 400 ml
Profondeur (métrique) 45 cm
Hauteur (métrique) 37 cm
Largeur (métrique) 29 cm
Matériau de la base Acier inoxydable
Description Mélangeur de laboratoire Homogenizer
Niveau sonore < 48 dB
Nbre de coups 4, 6, 8, 10 coups/s
Type de produit Homogénéiseur
Fréquence 50/60 Hz