Learn More
Homogentisic acid, MedChemExpress
Code produit 16454768
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454768 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16454768 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113283
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Homogentisic acid
CAS 451-13-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism