Learn More
Acide homogésique, TRC
Code produit 30005222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005222 250 mg 250mg
30008980 100 mg 100mg
30008449 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH593400250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 451-13-8
Formule moléculaire C8 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Synonyme 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid, 2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid, Alcapton, Homogentisinic Acid, NSC 88940
Nom IUPAC Acide 2-(2,5-dihydroxyphényl)acétique
SMILES OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Homogentisic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Poids de la formule 168.0423