Learn More
MedChemExpress Homoharringtonine
Code produit 16402397
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402397 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY14944
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
MedChemExpress Homoharringtonine (Omacetaxine mepesuccinate;HHT) is a cytotoxic alkaloid with antitumor properties which acts by inhibiting translation elongation.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 545.62 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 26833-87-4
Type de produit Natural Products
Pureté 97.28%
Solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (91.64 mM) ∣H2O : 1.4 mg/mL (2.57 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Omacetaxine mepesuccinate∣ HHT
Cible STAT