Learn More
(+/-)-Homohistidine, TRC
Code produit 30399546
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30399546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH59750025MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Homohistidine
CAS 5817-77-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H11 N3 O2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c8-6(7(11)12)2-1-5-3-9-4-10-5/h3-4,6H,1-2,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES NC(CCc1c[nH]cn1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-amino-4-(1H-imidazol-4-yl)butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Poids de la formule 169.0851
Pourcentage de pureté >95