Learn More
Chlorhydrate de homomorpholine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460367 1 g 1g
11470367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21749.03
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 178312-62-4 | C5H12ClNO | 137.607 g/mol
Homomorpholine Hydrochloride is a useful synthetic intermediate. It is used to prepare homomorpholine oxazolidinone with antibacterial activities. It is also used to synthesize A2A adenosine receptor antagonists for the treatment of Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants, de lʼeau et de lʼhumidité. Stocker sous atmosphère inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178312-62-4
Formule moléculaire C5H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 137.607
Numéro MDL MFCD02683070
Clé InChI LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride
CID PubChem 23090214
Nom IUPAC 1,4-oxazépane ; chlorhydrate
SMILES C1CNCCOC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Homomorpholine hydrochloride
Point de fusion 158°C to 164°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.61
Pourcentage de pureté 98%