Learn More
Anhydride homophtalique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462967 50 g 50g
11452967 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15538.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 703-59-3 | C9H6O3 | 162.144 g/mol
It is used as a chemical and organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Température de stockage 15 - 30°C. Conserver sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité, des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 703-59-3
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.144
Numéro MDL MFCD00006894
Clé InChI AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
CID PubChem 12801
Nom IUPAC 4H-isochromène-1,3-dione
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Homophthalic anhydride
Point de fusion 140°C to 144°C
Quantité 50 g
Beilstein 5244
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté ≥97%