Learn More
Homophtalonitrile, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388785 5 g 5g
11398785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12419.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3759-28-2 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3759-28-2
Formule moléculaire C9H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.16
Numéro MDL MFCD00001895
Clé InChI GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
CID PubChem 77368
Nom IUPAC 2-(cyanométhyl)benzonitrile
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Homophthalonitrile
Point de fusion 73°C to 79°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1940497
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique