Learn More
Homopipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452398
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452398 25 g 25g
11462398 100 g 100g
11472398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15751.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’homopipérazine est utilisée pour préparer du 1,4-bis-(2 -thiazolyl)-1,4-diazacyloheptane en réagissant avec le 2-bromo-thiazole. Il agit comme intermédiaire pour le répaglinide et le chlorhydrate de fasudil. Il est également utilisé dans la préparation de récepteurs antagonistes H3 puissants qui sont utilisés pour le traitement des conditions neurodégénératives. De plus, il est utilisé dans les matériaux vésicants, cosmétiques, émulsifiants et énergétiques. Il agit comme un inhibiteur de corrosion pour le fer. Dans les produits pharmaceutiques, il est utilisé comme antipyrétique et réduit le sucre dans le sang, l’adiposité et a des effets calmants, antipsychotiques et anti-nerveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-66-8
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Numéro MDL MFCD00006933
Clé InChI FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
CID PubChem 68163
Nom IUPAC 1,4-diazépine
SMILES C1CNCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Homopiperazine
Point de fusion 38°C to 44°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 168°C to 170°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Odeur Amine-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 102711
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 100.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Homopiperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Homopiperazine