Learn More
sel disodique de l'homopipérazine-N,N'-bis-[2-(acide éthanesulfonique)], TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt |
| Formule moléculaire | C9 H18 N2 Na2 O6 S2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1,4(5H)-diethanesulfonic Acid Disodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20N2O6S2.2Na/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17;;/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na]OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CCS(=O)(=O)O[Na])CC1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-(2-siodiooxysulfonyléthyl)-1,4-diazépan-1-yl]éthylsulfonyloxysodique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.359 |
| Poids de la formule | 360.04 |