Learn More
Homopiperazine, TRC
Code produit 30408615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH6014001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Homopiperazine
CAS 505-66-8
Formule moléculaire C5 H12 N2
Quantité 1 g
Synonyme Hexahydro-1H-1,4-diazepine, 1,4-Diazacycloheptane, Hexahydro-1,4-diazepine, Hexahydro-1H-1,4-diazepine, Homopiperazine, Perhydro-1,4-diazepine, Trimethyleneethylenediamine
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
SMILES C1CNCCNC1
Nom IUPAC 1,4-diazépane
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Poids de la formule 100.1