Learn More
Homosibutramine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Homosibutramine |
| CAS | 935888-80-5 |
| Formule moléculaire | C18 H28 Cl N |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Homo Sibutramine |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H28ClN/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(C)C(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nom IUPAC | 1-[1-(4-chlorophényl)cyclobut]-N-éthyl-N,3-diméthylbutan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 293.875 |
| Poids de la formule | 293.191 |