Learn More
Acide homovanillique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103800 1 g Flacon en verre 1g
10061980 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10103800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.35€
    81.65€ / 1g
    Économisez 11.70€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306-08-1
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00004350
Clé InChI QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
CID PubChem 1738
ChEBI CHEBI:545959
Nom IUPAC Acide acétique2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 141°C to 145°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CH2CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 10, 409
Merck Index 15, 4779
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,ether,soluble in benzene,insoluble in cyclohexane
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline