Learn More
Acide homovanillique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429663 1 g -
11439663 5 g 5g
11408890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429663 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12441.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Fluorimetric reagent and major catecholamine metaboliteHomovanillic acid is used as a reagent in the determination of oxidative enzymes. It is associated with dopamine levels in the brain. Its presence supports a diagnosis of neuroblastoma and malignant pheochromocytoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, l’éthanol, le méthanol et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306-08-1
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00004350
Clé InChI QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
CID PubChem 1738
ChEBI CHEBI:545959
Nom IUPAC Acide acétique2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic acid
Point de fusion 140°C to 145°C
Quantité 1 g
Beilstein 2213447
Merck Index 14,4740
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol and ethyl acetate.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥98%