Learn More
Acide homovanillique-d3, TRC
Code produit 30401704
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30401704 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30401704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH6695021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic Acid-D3 (HVA)
CAS 74495-71-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 2H3 H7 O4
Quantité 1 mg
Synonyme Homovanillic Acid-d3
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Nom IUPAC Acide 2-[4-hydroxy-3-(triduutérométhoxy)phényl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 185.19
Poids de la formule 185.0767
Pourcentage de pureté >95