Learn More
Acide homovanillique-d3, TRC
Code produit 30404862
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30404862 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30404862 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH66950210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic Acid-D3 (HVA)
CAS 74495-71-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 2H3 H7 O4
Quantité 10 mg
Synonyme Homovanillic Acid-d3
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Nom IUPAC Acide 2-[4-hydroxy-3-(triduutérométhoxy)phényl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 185.19
Poids de la formule 185.0767
Pourcentage de pureté >95