Learn More
Homovanillic acid, MedChemExpress
Code produit 16499066
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0384
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Homovanillic acid is a dopamine metabolite found to be associated with aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency, celiac disease, growth hormone deficiency, and sepiapterin reductase deficiency.
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic acid
CAS 306-08-1
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 100 mg
Synonyme Vanilacetic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (45.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism